Learn More
Lead(II) oxide, meets analytical spec. of DAC, BPC, 99 to 100.5% (complexometric), yellow, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15651060 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
25 kg
Envase:
Fiberboard Box
Poly bottle
Tamaño de la unidad:
1 Kg
25 Kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15651060 1 kg Poly bottle 1 Kg
15661060 25 kg Fiberboard Box 25 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15651060 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 115261KG
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Meets analytical specification of DAC, BPC, 99-100.5% (complexometric), yellow
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1317-36-8
Fórmula molecular OPb
Peso molecular (g/mol) 223.20
Número MDL MFCD00011164
Clave InChI YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lead monoxide, lead ii oxide, lead oxide pbo, massicot, massicotite, lead monooxide, lead protoxide, plumbous oxide, litharge pure, lead oxide yellow
PubChem CID 14827
Nombre IUPAC oxoplomo
SMILES O=[Pb]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lead(Ii) Oxide
Nombre de nota Meets analytical specification of DAC, BPC
Color Yellow
Cantidad 1 kg
Fórmula lineal PbO
Número UN 2291
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.2g/mol
Porcentaje de pureza 99 to 100.5% (complexometric)
Envase Poly bottle
Presión de vapor 10mmHg (0°C)