Learn More
Óxido de plomo (II), plata baja, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11347658
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2 kg
Tamaño de la unidad:
2 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11347658 2 kg 2 Kg
11337658 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11347658 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 033330.A3
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1317-36-8 | OPb | 223.20 g/mol
Lead(II) oxide is used in storage batteries, ceramic cements and fluxes, pottery and glazes, in chromium pigments, in oil refining, in paints, and in the assay of precious metal ores.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Como baterías de almacenamiento, cementos y fundentes cerámicos, cerámica y esmaltes, en pigmentos de cromo, en refinación de petróleo, en pinturas, y en el ensayo de minerales de metales preciosos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1317-36-8
Fórmula molecular OPb
Peso molecular (g/mol) 223.20
Número MDL MFCD00011164
Clave InChI YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lead monoxide, lead ii oxide, lead oxide pbo, massicot, massicotite, lead monooxide, lead protoxide, plumbous oxide, litharge pure, lead oxide yellow
PubChem CID 14827
SMILES O=[Pb]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lead(II) oxide
Punto de fusión 886°C
Nombre de nota Low silver
Forma física Polvo
Cantidad 2 kg
Número UN UN3077
Índice Merck 14,5413
Información de solubilidad Insoluble in water and alcohol; Soluble in acetic acid,dilute HNO3 and alkalies
Nombre IUPAC oxoplomo
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.19
Olor Odorless
Densidad 9.53 g/mL