Learn More
Óxido de plomo(II), Fluka™
Código de producto. 15914770 Tienda Solstice Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:500 g; envase:frasco de plástico; grado:Sales de grado ACS
Código de producto.
15914770 Cantidad:500 g; envase:frasco de plástico; grado:Sales de grado ACS
1 options
Código de producto. 15914770 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 15338500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
puriss. p.a., ≥ 99,0 % (KT), amarillo
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de ebullición 1.470°C (1.013 hPa)
Nombre del producto químico o material Lead(II) oxide
Punto de fusión 890°C
CAS 1317-36-8
Color Amarillo
Cantidad 500 g
Fórmula molecular PbO
Grado ACS
Envase Frasco de plástico