Learn More
Óxido de plomo(II), extra puro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10090230 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Recipiente de plástico
Tamaño de la unidad:
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10090230 500 g Recipiente de plástico 500 GR
1 options
Código de producto. 10090230 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor L/1600/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de ebullición 1470°C
Punto de fusión 886°C
CAS 1317-36-8
Color Amarillo
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Fórmula molecular OPb
Número MDL MFCD00011164
Sinónimo lead monoxide, lead ii oxide, lead oxide pbo, massicot, massicotite, lead monooxide, lead protoxide, plumbous oxide, litharge pure, lead oxide yellow
Clave InChI YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Pb]
Nombre IUPAC oxoplomo
Peso molecular (g/mol) 223.20
PubChem CID 14827
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.19g/mol
Envase Recipiente de plástico
Presión de vapor 10mmHg 1085
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lead(II) oxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción lactancia o a través de ella
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H362-Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.