Learn More
Lead(II) oxide, ACS Reagent, ≥99.0%, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15645420 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Envase:
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15645420 250 g Poly Bottle 250 g
15635420 1 kg Poly Bottle 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15645420 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 402982250G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Reactivo ACS, ≥99,0%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1317-36-8
Fórmula molecular OPb
Peso molecular (g/mol) 223.20
Número MDL MFCD00011164
Clave InChI YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lead monoxide, lead ii oxide, lead oxide pbo, massicot, massicotite, lead monooxide, lead protoxide, plumbous oxide, litharge pure, lead oxide yellow
PubChem CID 14827
SMILES O=[Pb]
Especificaciones
Punto de ebullición 1,470°C
Nombre del producto químico o material Lead(II) oxide
Punto de fusión 886°C (literature)
Nombre de nota ACS Reagent, ≥99.0%
% máx. CAS 100.0000%
Cantidad 250 g
Notas del porcentaje del ensayo complexométrico
Fórmula lineal PbO
Número UN UN2291
Nombre IUPAC plumbanone
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.2
Porcentaje de pureza >99%
Grado Reactivo ACS
Envase Poly Bottle
Presión de vapor 10 mmHg (0°C)
Densidad 9.66 g/cm3