Learn More
Óxido de plomo (II), 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11357807
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11357807 50 g 50 g
11337807 250 g 250 g
11347807 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11357807 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 014240.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1317-36-8 | OPb | 223.20 g/mol
Lead(II) oxide is employed mostly in lead-based industrial glass and industrial ceramics, including computer components. It is used as an intermediate/precursor in the manufacture of several products, for example water proof cements, lubricants, lubricating oils, inorganic pigments, lead soaps, petroleum refining, rubber, cathode ray tube glass, and polyvinyl chloride (PVC). It is useful for lead acid batteries as cathode and anode. Lead monoxide scores significant applications in oil, gas and chemical manufactures. It is an efficient catalyst for condensation reactions in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1317-36-8
Fórmula molecular OPb
Peso molecular (g/mol) 223.20
Número MDL MFCD00011164
Clave InChI YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lead monoxide, lead ii oxide, lead oxide pbo, massicot, massicotite, lead monooxide, lead protoxide, plumbous oxide, litharge pure, lead oxide yellow
PubChem CID 14827
SMILES O=[Pb]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lead(II) oxide
Punto de fusión 886°C
Color Amarillo
Forma física Polvo
Cantidad 50 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.99% (Metal basis)
Información de solubilidad Soluble in concentrated alkali,hydrochloric acid,and ammonium chloride. Insoluble in water,dilute alkali and alcohol.
Nombre IUPAC oxoplomo
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.19
Olor Odorless
Aspecto Yellow powder
Densidad 9.53 g/cm3 at 20°C
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Monóxido de plomo
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción lactancia o a través de ella
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H362-Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional..