Learn More
Nitrato de plomo(II), polvo blanco, Puratronic™, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Employed in industrial applications such as heat stabilization in nylon and polyesters, coatings of photothermographic paper, gold cyanidation and pyrotechnics. Finds application in supramolecular chemistry. Strong oxidizing agent, and an alternative to the Sommelet reaction for the oxidation of benzylic halides to aldehydes. Used in the preparation of isothiocyanates from dithiocarbamates. Scavenger of bromide in nucleophilic substitution reactions. Manufacture of dinitrogen tetroxide in indurtrial scale.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lead(II) nitrate |
| Punto de fusión | 470°C (decomposition) |
| Color | Blanco |
| Forma física | Polvo |
| Cantidad | 50 g |
| Olor | Odorless |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.999% (Metals basis) |
| Densidad | 4.53 |
| Información de solubilidad | soluble in water. Insoluble in nitric acid. Sparingly soluble in methanol. |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Dinitrato de plomo
- Peligro
- Sólido comburente Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional..