Learn More
Nitrato de plomo(II), TRC
Código de producto. 30482651
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30482651 25 g 25 g
30479251 10 g 10 g
30483469 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30482651 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL17880025G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10099-74-8
Fórmula molecular 2 N O3 . Pb
Peso molecular (g/mol) 331.21
Sinónimo Lead(II) Nitrate
Nombre IUPAC plomo(2+); dinitrato
SMILES [Pb+2].[O-][N+](=O)[O-].[O-][N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lead nitrate
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/2NO3.Pb/c2*2-1(3)4;/q2*-1;+2
Formula Weight (peso de la fórmula) 331.9523