Learn More
Nitrato de plomo (II), Puriss., ≥ 99%, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15641060
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
50 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15641060 50 kg 50 Kg
15631060 500 g 500 g
15621060 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15641060 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 1152050KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Puriss., ≥99%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10099-74-8
Fórmula molecular N2O6Pb
Peso molecular (g/mol) 331.20
Número MDL MFCD00011153
Clave InChI RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lead dinitrate, lead nitrate, lead ii nitrate, plumbous nitrate, lead 2+ nitrate, lead nitrate pb no3 2, nitrate de plomb french, lead ii nitrate 1:2, nitric acid, lead 2+ salt
PubChem CID 24924
ChEBI CHEBI:37187
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lead(II) nitrate
Punto de fusión 470°C (decomposition)(literature)
Nombre de nota Puriss., ≥99%
% máx. CAS 100.0000%
Cantidad 50 kg
Fórmula lineal Pb(NO3)2
Número UN UN1469
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[Pb+2]
Nombre IUPAC dinitrato de λ²-plomo(2+)
Formula Weight (peso de la fórmula) 331.21
Porcentaje de pureza >99%
Grado puriss.
Envase Fiberboard Box
Densidad 4.49 g/cm3