Learn More
Nitrato de plomo (II), Puriss., ≥ 99%, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15621060 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
50 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15621060 1 kg 1 Kg
15631060 500 g 500 g
15641060 50 kg 50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15621060 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 115201KG
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Puriss., ≥99%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10099-74-8
Fórmula molecular N2O6Pb
Peso molecular (g/mol) 331.20
Número MDL MFCD00011153
Clave InChI RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lead dinitrate, lead nitrate, lead ii nitrate, plumbous nitrate, lead 2+ nitrate, lead nitrate pb no3 2, nitrate de plomb french, lead ii nitrate 1:2, nitric acid, lead 2+ salt
PubChem CID 24924
ChEBI CHEBI:37187
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lead(Ii) Nitrate
Cantidad 1 kg
Fórmula lineal Pb(NO3)2
Número UN 1469
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[Pb+2]
Nombre IUPAC plomo(2+); dinitrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 331.21g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado puriss.