Learn More
Nitrato de plomo(II), ACS, 99,0 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11307817
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2 kg
Tamaño de la unidad:
2 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11307817 500 g 500 g
11397807 2 kg 2 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11307817 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 014243.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Para su uso como oxidante en la industria del tinte, en la fabricación de nácar, como mordiente en la impresión textil
As an oxidizer in dye industry, in manufacturing of mother-of-pearl, as mordant in printing textile, as sensitizer in photographyEmployed in industrial applications such as heat stabilization in nylon and polyesters, coatings of photothermographic paper, gold cyanidation and pyrotechnics. Finds
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10099-74-8
Fórmula molecular N2O6Pb
Peso molecular (g/mol) 331.20
Número MDL MFCD00011153
Clave InChI RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lead dinitrate, lead nitrate, lead ii nitrate, plumbous nitrate, lead 2+ nitrate, lead nitrate pb no3 2, nitrate de plomb french, lead ii nitrate 1:2, nitric acid, lead 2+ salt
PubChem CID 24924
ChEBI CHEBI:37187
SMILES [Pb++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lead(II) nitrate
Punto de fusión 470°C (decomposition)
Nombre de nota For ACS analysis
Color Blanco
Forma física Crystals
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.0% min.
Información de solubilidad Freely soluble in water. Soluble in absolute alcohol,methanol. Insoluble in concentrated HNO3
Nombre IUPAC plomo(2+); dinitrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 331.2
Grado ACS
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Aspecto White crystalline
Presión de vapor approx.3.0-4.0 (20% aqueous solution)
Densidad 4.53 g/cm3 at 20°C
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lead(II) nitrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional..