Learn More
Nitrato de plomo(II), +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lead(II) nitrate |
| Punto de fusión | 470.0°C |
| Color | Blanco |
| Forma física | Polvo cristalino |
| Cantidad | 1 kg |
| Envase | Frasco de plástico |
| Gravedad específica | 4.53 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% min. (Complexometry) |
| Densidad | 4.5300g/mL |
| Fórmula lineal | Pb(NO3)2 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Lead(II) nitrate
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sólido comburente Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.