Learn More
Nitrato de plomo(II), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11497807
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11497807 100 g 100 g
11407817 500 g 500 g
11417817 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11497807 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16345.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 10099-74-8 | N2O6Pb | 331.20 g/mol
Lead(II) nitrate is employed in industrial applications such as heat stabilization in nylon and polyesters and coatings of photothermographic paper. It is utilized to improve the leaching process in the gold cyanidation. It finds applications as a lead paint as well as a source of dinitrogen tetroxide. As an oxidant, it is used in the oxidation of benzylic halides to aldehydes in organic synthesis. It is also used in the preparation of dithiocarbamates from isothiocyanates. It acts as a scavenger of bromide in nucleophilic substitution reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El nitrato de plomo(II) se emplea en aplicaciones industriales como la estabilización térmica en nailon y poliésteres y revestimientos de papel fototermográfico. Se utiliza para mejorar el proceso de lixiviación en la cianuración del oro. Se aplica como pintura de plomo, y también como fuente de tetróxido de dinitrógeno. Como oxidante, se utiliza en la oxidación de haluros bencílicos a aldehídos en la síntesis orgánica. También se utiliza en la preparación de ditiocarbamatos a partir de isotiocianatos. Actúa como un eliminador de bromuro en las reacciones de sustitución nucleofílica.
Solubilidad
Soluble en agua. Insoluble en ácido nítrico. Apenas soluble en metanol.
Notas
Incompatible con agentes reductores fuertes, materiales orgánicos y metales en polvo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10099-74-8
Fórmula molecular N2O6Pb
Peso molecular (g/mol) 331.20
Número MDL MFCD00011153
Clave InChI RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lead dinitrate, lead nitrate, lead ii nitrate, plumbous nitrate, lead 2+ nitrate, lead nitrate pb no3 2, nitrate de plomb french, lead ii nitrate 1:2, nitric acid, lead 2+ salt
PubChem CID 24924
ChEBI CHEBI:37187
Nombre IUPAC plomo(2+); dinitrato
SMILES [Pb++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lead(II) nitrate
Punto de fusión 470°C
Cantidad 100 g
Olor Odorless
Densidad 4.53
Número UN UN1469
Índice Merck 14,5414
Información de solubilidad Soluble in water. Insoluble in nitric acid. Sparingly soluble in methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 331.2
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lead(II) nitrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Lead(II) nitrate