Learn More
Nitrato de plomo(II), 99,999 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10219453 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10219453 50 g Frasco de vidrio 50 g
10092550 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10219453 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 193320500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    257.00€
    220.65€ / 50 g
    Ahorro 36.35€
    14% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 10099-74-8 | N2O6Pb | 331.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10099-74-8
Fórmula molecular N2O6Pb
Peso molecular (g/mol) 331.20
Número MDL MFCD00011153
Clave InChI RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lead dinitrate, lead nitrate, lead ii nitrate, plumbous nitrate, lead 2+ nitrate, lead nitrate pb no3 2, nitrate de plomb french, lead ii nitrate 1:2, nitric acid, lead 2+ salt
PubChem CID 24924
ChEBI CHEBI:37187
Nombre IUPAC plomo(2+); dinitrato
SMILES [Pb++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lead(II) nitrate
Punto de fusión 470.0°C
Color Blanco
Forma física Sólido cristalino
Cantidad 50 g
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 4.53
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.999%
Densidad 4.5300g/mL
Fórmula lineal Pb(NO3)2
Índice Merck 15, 5469
Información de solubilidad Solubility in water: 343g/L.
Formula Weight (peso de la fórmula) 331.2
Porcentaje de pureza 99.999%
Grado base de trazas de metales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lead(II) nitrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.