Learn More
Metanosulfonato de plomo (II) (50 % en peso en H20 ), Comisión de la Verdad y la Reconciliación
Código de producto. 30471059
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
30471059 5 mL 5 ml
1 options
Código de producto. 30471059 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL1787955ML
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lead(II) Methanesulfonate
CAS 17570-76-2
Fórmula molecular C2H6O6S2 .Pb
Cantidad 5 mL
Sinónimo Plumbous Methanesulfonate, Methanesulfonic Acid Lead(II) Salt
Fórmula InChI InChI=1S/CH4O3S.Pb/c1-5(2,3)4;/h1H3,(H,2,3,4);/q;+2/p-1
SMILES [Pb+2].CS(=O)(=O)[O-]
Nombre IUPAC plomo(2+);metanosulfonato
Peso molecular (g/mol) 397
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.9569
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50 %