Learn More
Metavanadato de plomo(II), 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific™
Código de producto. 11378148
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11378148 50 g 50 g
11388148 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11378148 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039378.18
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Como pigmento, en la fabricación de compuestos de vanadio
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10099-79-3
Fórmula molecular O6PbV2
Peso molecular (g/mol) 405.10
Número MDL MFCD00016271
Clave InChI OGRLITDAVSILTM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lead vanadate, unii-99565ywk3f, lead ii metavanadate, lead vanadate v, lead divanadium hexaoxide, lead vanadium oxide pbv2o6, 2o3v.pb, lead 2+ ; oxido dioxo vanadium, $l^ 2-lead 2+ ion divanadiumoylolate
PubChem CID 61471
Nombre IUPAC plomo(2+);oxido(dioxo)vanadio
SMILES [Pb++].[O-][V](=O)=O.[O-][V](=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lead(II) metavanadate
Forma física Polvo de malla -100
Cantidad 50 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN2291
Índice Merck 14,5427
Información de solubilidad Insoluble in water,decomposes in HNO3
Formula Weight (peso de la fórmula) 405.07
Porcentaje de pureza 99.9%
Olor Odorless
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lead metavanadate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional..