Learn More
Óxido de plomo(II,IV), rojo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15159243 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 GR
5 Kg
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15159243 5 kg Frasco de vidrio 5 Kg
10781301 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10626052 100 g Frasco de vidrio 100 g
10430881 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15159243 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 221110051
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1314-41-6 | O4Pb3 | 685.57 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1314-41-6
Fórmula molecular O4Pb3
Peso molecular (g/mol) 685.57
Número MDL MFCD00078491
Clave InChI XMFOQHDPRMAJNU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lead tetroxide, orange lead, lead oxide, red, lead ii,iv oxide, po4b3, lead oxide, red, lr, lead oxide, red powder, 1-2 mum, lead oxide, red, saj first grade, lead oxide, powder trace metals basis
PubChem CID 16685188
Nombre IUPAC 1,3,5,7-tetraoxa-2$l^{2},4,6$l^{2}-triplobaspiro[3.3]heptano
SMILES O1[Pb]O[Pb]12O[Pb]O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lead(II, IV) oxide, red
Punto de fusión 500.0°C
Nombre de nota 98%
Color Naranja
Forma física Polvo
Cantidad 5 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (PB3O4)
Fórmula lineal 2PbO·PbO2
Índice Merck 15,548
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: partly soluble in acids, insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 685.57
Porcentaje de pureza 98%