Learn More
Óxido de plomo(II,IV), 97 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11377797
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11377797 1 kg 1 Kg
11387797 5 kg 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11377797 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 014232.A1
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1314-41-6 | O4Pb3 | 685.596 g/mol
Lead(II,IV) oxide is used to prepare colorless glass, faience glaze, porcelain painting flux, iron and steel coatings, rubber pigment and in glass cement. It is also used in gas and steam pipes, storage batteries, writing on glass and to make lead peroxide and matches. It is associated with linseed oil and used as a thick, long-lasting anti-corrosive paint. It gives better water resistant properties by replacing magnesium oxide. Further, it is used in the manufacture of lead glass and rustproof primer paints. In addition to this, it acts as a pigment for primer paints for iron objects.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1314-41-6
Fórmula molecular O4Pb3
Peso molecular (g/mol) 685.596
Número MDL MFCD00078491
Clave InChI XMFOQHDPRMAJNU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lead tetroxide, orange lead, lead oxide, red, lead ii,iv oxide, po4b3, lead oxide, red, lr, lead oxide, red powder, 1-2 mum, lead oxide, red, saj first grade, lead oxide, powder trace metals basis
PubChem CID 16685188
Nombre IUPAC 1,3,5,7-tetraoxa-2$l^{2},4,6$l^{2}-triplobaspiro[3.3]heptano
SMILES O1[Pb]O[Pb]12O[Pb]O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lead(II,IV) oxide
Punto de fusión ∼500°C (decomposition)
Color De naranja a rojo
Forma física Polvo
Cantidad 1 kg
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal Pb3O4
Número UN UN1479
Índice Merck 14,5425
Información de solubilidad Soluble in hydrochloric acid,glacial acetic acid and nitric acid and hydrogen peroxide. Insoluble in water and alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 685.6
Porcentaje de pureza 97%
Olor Odorless
Densidad 9.1 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Minio anaranjado
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional..