Learn More
Yoduro de plomo(II), puro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10624922 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Envase:
Tarro de cristal
Tamaño de la unidad:
100 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10624922 100 g Tarro de cristal 100 GR
1 options
Código de producto. 10624922 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor L/1400/48
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de fusión 402°C
CAS 10101-63-0
Color Naranja a amarillo
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 100 g
Fórmula molecular I2Pb
Número MDL MFCD00011163
Sinónimo lead ii iodide, lead diiodide, plumbous iodide, lead iodide pbi2, pbi2, plumbum jodatum, blei ii-iodid, hsdb 636, diiodo-, e2-plumbane
Clave InChI RQQRAHKHDFPBMC-UHFFFAOYSA-L
SMILES [I-].[I-].[Pb++]
Nombre IUPAC Diyoduro de plomo (2+)
Peso molecular (g/mol) 461.00
PubChem CID 24931
Formula Weight (peso de la fórmula) 461g/mol
Envase Tarro de cristal
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lead(II) iodide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.