Learn More
Ciclohexanebutirato de plomo (II), 94 %, Thermo Scientific™
Description
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Lead(II) cyclohexanebutyrate |
| Cantidad | 100 g |
| Número UN | UN2291 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 545.68 |
| Porcentaje de pureza | 94% |