Learn More
Plomo(II) cianurato monohidrato
Código de producto. 11308067
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11308067 5 g 5 g
11398057 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11308067 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 022556.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53846-29-0
Fórmula molecular C6H6N6O9Pb3
Peso molecular (g/mol) 927.747
Número MDL MFCD00064816
Clave InChI DPLKIANDZYQWKF-UHFFFAOYSA-H
Sinónimo lead cyanurate, lead ii cyanurate monohydrate, lead 2+ ;1,3,5-triazine-2,4,6-triolate;trihydrate
PubChem CID 90473286
Nombre IUPAC plomo(2 +);1,3,5-triazina-2,4,6-triolato;trihidrato
SMILES C1(=NC(=NC(=N1)[O-])[O-])[O-].C1(=NC(=NC(=N1)[O-])[O-])[O-].O.O.O.[Pb+2].[Pb+2].[Pb+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lead(II) cyanurate monohydrate
Cantidad 5 g
Número UN UN3467
Formula Weight (peso de la fórmula) 891.69 (873.67 Anhydrous)
Forma física Polvo
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lead(II) cyanurate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional..