Learn More
Cromato de plomo(II), TRC
Código de producto. 30466014
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30466014 10 g 10 g
30481177 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30466014 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL32000510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7758-97-6
Fórmula molecular CrO4Pb
Peso molecular (g/mol) 323.19
Sinónimo Lead Chromate(VI) (PbCrO4), Chromium Lead Oxide (CrPbO4), Lead ChromateLead Chromate (PbCrO4), Lead Chromium Oxide (PbCrO4), Plumbous ChromateRoyal Yellow 6000
Nombre IUPAC dioxido(dioxo)cromo; Plomo(2+)
SMILES [Pb+2].[O-][Cr](=O)(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lead(II) Chromate
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/Cr.4O.Pb/q;;;2*-1;+2
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.8968