Learn More
Cloruro de plomo(II), polvo cristalino blanco, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11371719
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
500 g
2 kg
Tamaño de la unidad:
2 Kg
50 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11371719 50 g 50 g
11381719 500 g 500 g
11361719 2 kg 2 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11371719 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 012349.18
Solicitar formato a granel o personalizado
Reactivo analítico, preparación de sales de plomo, como soldadura y flujo
It is employed in the manufacture of infrared transmitting glass, and ornamental glass called arena glass. It also finds application as analytical reagent, in preparation of lead salts, as solder and flux, for provision of lead titanate, and used in the purification process of ores.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7758-95-4
Fórmula molecular Cl2Pb
Peso molecular (g/mol) 278.10
Número MDL MFCD00011157
Clave InChI HWSZZLVAJGOAAY-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo lead dichloride, lead ii chloride, lead chloride, plumbous chloride, lead 2+ chloride, lead chloride pbcl2, pbcl2, ccris 7565, lead ii chloride, ultra dry
PubChem CID 24459
Nombre IUPAC dicloroplomo
SMILES [Cl-].[Cl-].[Pb++]
Especificaciones
Punto de ebullición 951°C
Nombre del producto químico o material Lead(II) chloride
Punto de fusión 501°C
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 50 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Información de solubilidad Soluble in hot water,alkali hydroxides and NH4Cl solution. Insoluble in cold water and alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.1
Grado Reactivo
Olor Odorless
Densidad 5.85 g/cm3 at 20°C
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lead(II) chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional..