Learn More
Cloruro de plomo(II), Puratronic™, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11326797
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11326797 25 g 25 g
11336797 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11326797 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010722.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7758-95-4 | Cl2Pb | 278.10 g/mol
Lead chloride is used in the synthesis of lead titanate and barium lead titanate ceramics; employed in the production of infrared transmitting glass and ornamental glass (aurene glass); useful as an electrode in geophysical applications and in solar cells. Analytical reagent, preparation of lead salts, as solder and flux. Pattinson's white lead, pigment in white paint, is the basic lead chloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7758-95-4
Fórmula molecular Cl2Pb
Peso molecular (g/mol) 278.10
Número MDL MFCD00011157
Clave InChI HWSZZLVAJGOAAY-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo lead dichloride, lead ii chloride, lead chloride, plumbous chloride, lead 2+ chloride, lead chloride pbcl2, pbcl2, ccris 7565, lead ii chloride, ultra dry
PubChem CID 24459
Nombre IUPAC dicloroplomo
SMILES [Cl-].[Cl-].[Pb++]
Especificaciones
Punto de ebullición 951°C
Nombre del producto químico o material Lead(II) chloride
Punto de fusión 501°C
Color Blanco
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 25 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal PbCl2
Número UN UN2291
Índice Merck 14,5404
Información de solubilidad Soluble in hot water,alkali hydroxides and ammonium chloride solution. Insoluble in cold water and alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.1
Porcentaje de pureza 99.999%
Grado Puratronic
Olor Odorless
Densidad 5.85 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dicloruro de plomo
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional..