Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lead(II) carbonate, basic |
| Punto de fusión | 400.0°C |
| Nombre de nota | -325 Mesh |
| Color | Blanco |
| Forma física | Polvo |
| Cantidad | 500 g |
| Envase | Frasco de plástico |
| Fórmula lineal | (PbCO3)2·Pb(OH)2 |
| Índice Merck | 15, 1002 |
| Información de solubilidad | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acids |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Lead(II) carbonate, basic
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
RU– Solo para uso en investigación