Learn More
Carbonato de plomo(II), básico, extra puro
Código de producto. 10521091 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
10 KG
2,5 KG
5 GR
500 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10521091 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10531281 500 g Frasco de plástico 500 GR
10491451 2.5 kg Frasco de plástico 2,5 KG
10135503 10 kg Tambor de plástico 10 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10521091 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 222710050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS :1319-46-6 | C2H2O8Pb3| 775,59 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1319-46-6
Fórmula molecular C2H2O8Pb3
Peso molecular (g/mol) 775.59
Número MDL MFCD00078155
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lead(II) carbonate, basic
Punto de fusión 400.0°C
Nombre de nota -325 Mesh
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Fórmula lineal (PbCO3)2·Pb(OH)2
Índice Merck 15, 1002
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acids
Formula Weight (peso de la fórmula) 775.59
Porcentaje de pureza ≥78% (Pb)
Grado Extra puro
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lead(II) carbonate, basic
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
RU– Solo para uso en investigación