Learn More
Carbonato de plomo(II), básico, ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11317658
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11317658 250 g 250 g
11327658 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11317658 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 033328.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Barniz cerámico, pintura exterior
Lead(II) carbonate is used in ceramic glaze and exterior paint.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1319-46-6
Número MDL MFCD00078155
Sinónimo White lead; C.I. 77597
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lead(II) carbonate
Punto de fusión 400°C (decomposition)
Nombre de nota Basic
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 250 g
Fórmula lineal (PbCO3)2·Pb(OH)2
Número UN UN3077
Índice Merck 14,1005
Información de solubilidad Soluble in acids, insoluble in water or alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 775.63
Grado ACS
Olor Odorless
Densidad 6.14 g/mL