Learn More
Carbonato de plomo(II), básico, 99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lead(II) carbonate, Basic |
| Punto de fusión | 400°C (decomposition) |
| Color | Blanco |
| Forma física | Polvo de malla -100 |
| Cantidad | 2 kg |
| Aspecto | White powder |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% (Metal basis) |
| Densidad | 6.14 |
| Sinónimo | White lead, C.I. 77597 |
| Información de solubilidad | Slightly soluble in carbon dioxide solution,acetic and dilute nitric acid. Insoluble in water and ethanol. |
| Mostrar más |