Learn More
Carbonato de plomo(II), básico, 99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11309737
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
2 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11309737 500 g 500 g
11389727 100 g 100 g
11399727 2 kg 2 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11309737 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042089.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1319-46-6 | C2H2O8Pb3
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1319-46-6
Fórmula molecular C2H2O8Pb3
Número MDL MFCD00078155
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lead(II) Carbonate, Basic
Punto de fusión 400°C (decomposition)
Color Blanco
Forma física Polvo de malla -100
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% (Metal Basis)
Número UN 1479
Sinónimo White L ead, C.I. 77597
Información de solubilidad Slightly soluble in carbon dioxide solution,acetic and dilute nitric acid. Insoluble in water and ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 775.63
Aspecto White powder
Densidad 6.14 g/cm3 (at 20°C)