Learn More
Lead(II) Carbonate, ACS Reagent, Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15654020 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15654020 100 g Poly Bottle 100 g
15664020 500 g Poly Bottle 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15654020 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 336378100G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 598-63-0
Fórmula molecular CO3Pb
Peso molecular (g/mol) 267.20
Número MDL MFCD00064631
Clave InChI MFEVGQHCNVXMER-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo lead carbonate, lead ii carbonate, cerussete, cerussite, lead 2+ carbonate, plumbous carbonate, dibasic lead carbonate, unii-43m0p24l2b, carbonic acid, lead 2+ salt 1:1, lead carbonate pbco3
PubChem CID 11727
SMILES [Pb++].[O-]C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lead(II) carbonate
Punto de fusión 400°C
Color Blanco
Cantidad 100 g
Fórmula lineal PbCO3
Número UN UN3077
Nombre IUPAC λ²-lead(2+) carbonate
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.21g/mol
Envase Poly Bottle
Aspecto Powder
Densidad 6.140g/cm3