Learn More
Bromuro de plomo(II), Puratronic™, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11396787
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11396787 25 g 25 g
11386787 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11396787 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010720.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Bromuro de plomo (II), 99,999 %, Br2Pb, número CAS-10031-22-8, dibromoplumbano, acmc-1bq2x, bromuro de plomo 2+, CCRIS 4220, dibromuro de plomo, bromuro de plomo PbBr2, bromuro de plomo II, PbBr2, bromuro plúmbico, 25 g, (base metálica), 916 °C, blanco, 6,66 g/ml
It is used in the field of antirust, pigment and photograph. The molten lead(II) bromide acts as an electrolyte. Lead(II) bromide provides a high concentration of lead(II) ions and bromide ions to carry the current during the electrolysis process. The rare-earth-doped alkali-lead bromide crystals (potassium lead bromide (or) KPB; rubidium lead bromide or RPB) emerge as promising new low-phonon-energy host materials for mid-IR applications and are useful for solid state lasers. Hybrid organic/lead halide perovskites are promising materials for solar cell fabrication.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10031-22-8
Fórmula molecular Br2Pb
Peso molecular (g/mol) 367.00
Número MDL MFCD00011156
Clave InChI ZASWJUOMEGBQCQ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo lead ii bromide, lead bromide, lead dibromide, lead bromide pbbr2, pbbr2, lead 2+ bromide, dibromoplumbane, ccris 4220, leadbromide, acmc-1bq2x
PubChem CID 24831
Nombre IUPAC dibromoplomo
SMILES [Br-].[Br-].[Pb++]
Especificaciones
Punto de ebullición 916°C
Nombre del producto químico o material Lead(II) bromide
Punto de fusión 373°C
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Olor Odorless
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Densidad 6.66 g/mL
Fórmula lineal PbBr2
Número UN UN2291
Índice Merck 14,5403
Información de solubilidad Slightly soluble in water; Insoluble in alcohol; Soluble in ammonia,alkali,KBr and NaBr.
Formula Weight (peso de la fórmula) 367.01
Porcentaje de pureza 99.999%
Grado Puratronic
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lead(II) bromide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: lead bromide