Learn More
Bromuro de plomo(II), +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
It finds its uses as a catalyst to make polyesters, a filler for polypropylene (flame-resistant), and in glass optical waveguides. It also finds ints use in laboratories and metallurgy. it is used as acryl amide monomer light aggregation function of catalysts and can be used for photoelectric material and heat power semiconductor materials; it is also used as analytical reagent, additive and in the preparation of massicot pigment; it is also used as pigment ingredient and used for printing and dyeing industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Se utiliza como catalizador para la fabricación de poliésteres, como relleno para el polipropileno (pirorretardante) y en ondas de guía de ópticas de vidrio. También se utiliza en laboratorios y en metalurgia, como función de agregación de luz de monómero de acrilamida de los catalizadores y se puede utilizar para materiales fotoeléctricos y materiales semiconductores de energía térmica; también se utiliza como reactivo analítico, como aditivo y en la preparación del pigmento massicot; también se utiliza como ingrediente de pigmentos y se utiliza para la industria de la impresión y el teñido.
Solubilidad
Soluble en agua a 20 °C 5g/l. Insoluble en etanol. La solubilidad en N,N-DMF es casi transparente.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
Specifica
Specifications
| Punto de ebullición | 916°C |
| Nombre del producto químico o material | Lead(II) bromide |
| Punto de fusión | 373°C |
| Cantidad | 500 g |
| Olor | Odorless |
| Densidad | 6.66 |
| Fórmula lineal | PbBr2 |
| Número UN | UN2291 |
| Índice Merck | 14,5403 |
| Información de solubilidad | Soluble in water at 20°C 5g/L. Insoluble in ethanol. Solubility in N,N-DMF is almost transparent. |
| Show More |
Safety and Handling
- Lead(II) bromide
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- MIXTURE LIST-Contain: Lead bromide (PbBr2)