Learn More
Lead(II) acetate trihydrate, Puriss., ≥99.5%, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15651050 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
25 kg
50 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
25 Kg
5 Kg
50 Kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15651050 1 kg 1 Kg
15681050 5 kg 5 Kg
17280027 25 kg 25 Kg
15671050 50 kg 50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15651050 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 115041KG
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Puriss.,≥99.5%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6080-56-4
Fórmula molecular C4H12O7Pb
Peso molecular (g/mol) 379.30
Número MDL MFCD00150023
Clave InChI MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo lead acetate trihydrate, lead diacetate trihydrate, bleiazetat german, bis acetato trihydroxytrilead, unii-rx077p88ry, ccris 9031, lead acetate ii , trihydrate, lead acetate jan, acetic acid, lead +2 salt trihydrate, acetic acid, lead 2+ salt, trihydrate
PubChem CID 22456
ChEBI CHEBI:33112
SMILES O.O.O.[Pb++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lead(Ii) Acetate Trihydrate
Cantidad 1 kg
Fórmula lineal Pb(CH3CO2)2 · 3H2O
Número UN 1616
Beilstein 3730298
Nombre IUPAC plomo(2+); diacetato; trihidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 379.33g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Grado puriss.