Learn More
Acetato de plomo(II) trihidrato, Puratronic™, 99,995 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11356787
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11356787 5 g 5 g
11376787 50 g 50 g
11366787 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11356787 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010719.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6080-56-4 | C4H12O7Pb | 379.30 g/mol
Lead(II) acetate trihydrate is used as a mordant in textile printing and dyeing, drier in paints, varnishes and as a water repellant. It is also used in cosmetics and to prepare other lead compounds. It serves as an ingredient in progressive types of hair coloring dyes. Further, it is used in the detection of poisonous gas hydrogen sulfide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6080-56-4
Fórmula molecular C4H12O7Pb
Peso molecular (g/mol) 379.30
Número MDL MFCD00150023
Clave InChI MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo lead acetate trihydrate, lead diacetate trihydrate, bleiazetat german, bis acetato trihydroxytrilead, unii-rx077p88ry, ccris 9031, lead acetate ii , trihydrate, lead acetate jan, acetic acid, lead +2 salt trihydrate, acetic acid, lead 2+ salt, trihydrate
PubChem CID 22456
ChEBI CHEBI:33112
Nombre IUPAC plomo(2+); diacetato; trihidrato
SMILES O.O.O.[Pb++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lead(II) acetate trihydrate
Punto de fusión 75°C
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 5 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN1616
Beilstein 3730298
Índice Merck 14,5397
Información de solubilidad Freely soluble in water,alcohol and glycerol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 379.33 (325.28 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.995%
Grado Puratronic
Densidad 2.55 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lead(II) acetate trihydrate, Puratronic
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional..