Learn More
Lead(Ii) Acetate Trihydrate, ACS Reagent, 99.0 to 103.0%, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15602010 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15602010 25 g Poly Bottle 25 g
15612010 500 g Poly Bottle 500 g
15692000 2.5 kg Poly Bottle 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15602010 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 21590225G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Reactivo ACS,≥99 %
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6080-56-4
Fórmula molecular C4H12O7Pb
Peso molecular (g/mol) 379.30
Número MDL MFCD00150023
Clave InChI MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo lead acetate trihydrate, lead diacetate trihydrate, bleiazetat german, bis acetato trihydroxytrilead, unii-rx077p88ry, ccris 9031, lead acetate ii , trihydrate, lead acetate jan, acetic acid, lead +2 salt trihydrate, acetic acid, lead 2+ salt, trihydrate
PubChem CID 22456
ChEBI CHEBI:33112
SMILES O.O.O.[Pb++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Especificaciones
Punto de ebullición 204°C
Nombre del producto químico o material Lead(Ii) Acetate Trihydrate
Punto de fusión 75°C
Color Incolora
Forma física Solid
Cantidad 25 g
Fórmula lineal Pb(CH3CO2)2 · 3H2O
Número UN UN1616
Beilstein 3730298
Nombre IUPAC λ²-lead(2+) diacetate trihydrate
Formula Weight (peso de la fórmula) 379.33g/mol
Porcentaje de pureza 99.0 to 103.0%
Grado Reactivo ACS
Envase Poly Bottle
Densidad 2.550g/cu.cm