Learn More
Acetato de plomo(II) trihidrato, ACS, 99,0-103,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Lead(II) acetate trihydrate is used as a mordant in textile printing and dyeing, drier in paints, varnishes and as a water repellant. It is also used in cosmetics and to prepare other lead compounds. It serves as an ingredient in progressive types of hair coloring dyes. Further, it is used in the detection of poisonous gas hydrogen sulfide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lead(II) acetate trihydrate |
| Punto de fusión | 75°C |
| Forma física | Granular |
| Cantidad | 100 g |
| Número UN | UN1616 |
| Beilstein | 3730298 |
| Índice Merck | 14,5397 |
| Información de solubilidad | Freely soluble in water,alcohol and glycerol. |
| Nombre IUPAC | plomo(2+);diacetato;trihidrato |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 379.33 (325.28 Anhydrous) |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Lead(II) acetate trihydrate, ACS
- Peligro
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional..