Learn More
Nitrato de plomo(II) trihidrato, +99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10762184 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
2.50 KG
25 GR
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10762184 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
10133930 25 g Frasco de plástico 25 GR
10143930 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10762184 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 201750025
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 6080-56-4 | C4H12O7Pb | 379.30 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6080-56-4
Fórmula molecular C4H12O7Pb
Peso molecular (g/mol) 379.30
Número MDL MFCD00150023
Clave InChI MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo lead acetate trihydrate, lead diacetate trihydrate, bleiazetat german, bis acetato trihydroxytrilead, unii-rx077p88ry, ccris 9031, lead acetate ii , trihydrate, lead acetate jan, acetic acid, lead +2 salt trihydrate, acetic acid, lead 2+ salt, trihydrate
PubChem CID 22456
ChEBI CHEBI:33112
SMILES O.O.O.[Pb++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lead(II) acetate trihydrate
Punto de fusión 75.0°C
Nombre de nota p.a.
Color Blanco
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Cantidad 2.5 kg
Envase Frasco de plástico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.0 to 103% (Complexometry)
Fórmula lineal (CH3CO2)2Pb·3H2O
Índice Merck 15, 5452
Información de solubilidad Solubility in water: 625g/L. Other solubilities: 1g/30mL alcohol,freely soluble in glycerol
Nombre IUPAC plomo(2+);diacetato;trihidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 379.33
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Analítica