Learn More
Acetato de plomo(II) trihidrato, +99 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lead(II) acetate trihydrate |
| Punto de fusión | 75.0°C |
| Color | Blanco |
| Forma física | Cristales o polvo de cristalina |
| Cantidad | 100 g |
| Envase | Frasco de plástico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.0 to 103% (Complexometry) |
| Información de descomposición | Decomposes information: >100°C |
| Densidad | 13.1 |
| Fórmula lineal | (CH3CO2)2Pb·3H2O |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Lead(II) acetate trihydrate
- Peligro
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H350-Puede provocar cáncer.
- EUH201-Contiene plomo. No utilizar en objetos que los niños puedan masticar o chupar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.