Learn More
Acetato de plomo(II) trihidrato, 99,999 %, (base de trazas metálicas), extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsDescription
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Lead(II) acetate trihydrate |
| Punto de fusión | 75.0°C |
| Nombre de nota | 99.999% |
| Color | Blanco |
| Forma física | Cristales o polvo de cristalina |
| Cantidad | 5 g |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.999% |
| Fórmula lineal | (CH3CO2)2Pb·3H2O |
| Fieser | 01,532; 02,233; 04,276 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Lead(II) acetate trihydrate
- Peligro
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H350-Puede provocar cáncer.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.