Learn More
Acetato de plomo(II), básico, ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11337858
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2 kg
Tamaño de la unidad:
2 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11337858 500 g 500 g
11327858 2 kg 2 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11337858 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 036393.36
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 1335-32-6
Lead(II) acetate is used in the production of sweeteners, cosmetics, astringent, used in the cleaning and maintenance of stainless steel firearm suppressors (silencers) and compensators, and also used in making of slow matches.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1335-32-6
Número MDL MFCD00013041
Sinónimo Lead subacetate
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lead(II) acetate
Nombre de nota Basic
Forma física Polvo
Cantidad 500 g
Fórmula lineal Pb(OOCCH3)2·2Pb(OH)2
Número UN UN1616
Índice Merck 14,5419
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 807.71
Grado ACS
Sensibilidad Air Sensitive
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetato de plomo
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional..