Learn More
Acetato de plomo(II) básico, + 95 %, puro, para el análisis de azúcar, Fisher Chemical
Código de producto. 10224440 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10224440 500 g Jarra de plástico para polvo 500 GR
1 options
Código de producto. 10224440 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor L/1050/53
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 1335-32-6
Color Blanco
Envase Jarra de plástico para polvo
Fórmula molecular C4H10O8Pb3
Número MDL 13041
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 807.69g/mol
Forma física Sólido en polvo
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lead subacetate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.