Learn More
Plomo(II) 2-etilhexanoato, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11394237
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11394237 250 g 250 g
11384237 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11394237 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 036711.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 301-08-6 | C16H30O4Pb | 493.612 g/mol
Films of lead (II) 2-ethylhexanote can be cast on silicon solutions by spin coating. Lead (II) 2-ethylhexanote is a common solvent in metal-organic deposition (MOD) process. Intermetallic PtPb nanoparticles have been synthesized by the chemical reduction of dimethyl(1,5-cyclooctadiene)platinum and lead(II)2-ethylhexanoate by sodium naphthalide in THF or diglyme. The precursors used for the photochemical production of PZT or PLZT films were lead(II) 2-ethylhexanoate, lanthanum(III) 2-ethylhexanoate, zirconyl(IV) 2-ethylhexa- noate, and titanium(IV) isopropoxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 301-08-6
Fórmula molecular C16H30O4Pb
Peso molecular (g/mol) 493.612
Número MDL MFCD00014003
Clave InChI RUCPTXWJYHGABR-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo lead bis 2-ethylhexanoate, lead ii 2-ethylhexanoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, lead salt, hexanoic acid, 2-ethyl-, lead salt 1:?, lead tallate 2-ethylhexanoate, lead 2+ bis 2-ethylhexanoate, cis-9-octadecenoamide, plumbous 2-ethylhexanoate, acmc-1aj1i, 2-ethylhexanoate; lead 2+
PubChem CID 160451
Nombre IUPAC 2-etilhexanoato;plomo(2 +)
SMILES CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-].[Pb+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lead(II) 2-ethylhexanoate
Densidad 1.56 g/mL
Olor Odorless
Cantidad 250 g
Número UN UN3082
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 493.61
Forma física Líquido viscoso
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lead(II) 2-ethylhexanoate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Lead(II) 2-ethylhexanoate