Learn More
Plomo(II) 2-etilhexanoato, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11384237
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11384237 50 g 50 g
11394237 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11384237 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 036711.18
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 301-08-6 | C16H30O4Pb | 493.612 g/mol
Films of lead (II) 2-ethylhexanote can be cast on silicon solutions by spin coating. Lead (II) 2-ethylhexanote is a common solvent in metal-organic deposition (MOD) process. Intermetallic PtPb nanoparticles have been synthesized by the chemical reduction of dimethyl(1,5-cyclooctadiene)platinum and lead(II)2-ethylhexanoate by sodium naphthalide in THF or diglyme. The precursors used for the photochemical production of PZT or PLZT films were lead(II) 2-ethylhexanoate, lanthanum(III) 2-ethylhexanoate, zirconyl(IV) 2-ethylhexa- noate, and titanium(IV) isopropoxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 301-08-6
Fórmula molecular C16H30O4Pb
Peso molecular (g/mol) 493.612
Número MDL MFCD00014003
Clave InChI RUCPTXWJYHGABR-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo lead bis 2-ethylhexanoate, lead ii 2-ethylhexanoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, lead salt, hexanoic acid, 2-ethyl-, lead salt 1:?, lead tallate 2-ethylhexanoate, lead 2+ bis 2-ethylhexanoate, cis-9-octadecenoamide, plumbous 2-ethylhexanoate, acmc-1aj1i, 2-ethylhexanoate; lead 2+
PubChem CID 160451
Nombre IUPAC 2-etilhexanoato;plomo(2 +)
SMILES CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-].[Pb+2]
Specifications
Nombre del producto químico o material Lead(II) 2-ethylhexanoate
Densidad 1.56 g/mL
Olor Odorless
Cantidad 50 g
Número UN UN3082
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 493.61
Forma física Líquido viscoso
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Lead(II) 2-ethylhexanoate
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Hazard Statement
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Precautionary Statement
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional..