Learn More
Plomo(II) 2,4-pentanedionato, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11433840
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11433840 50 g 50 g
11423840 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11433840 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 089858.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 15282-88-9 | C10H14O4Pb | 405.418 g/mol
Used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15282-88-9
Fórmula molecular C10H14O4Pb
Peso molecular (g/mol) 405.418
Número MDL MFCD00013499
Clave InChI UNNUWSQNTAFLDC-SYWGCQIGSA-L
Sinónimo lead ii acetylacetonate, 2,4-pentanedione lead ii derivative
PubChem CID 53393517
Nombre IUPAC bis[[(E)-4-oxopent-2-en-2-il]oxi]plomo
SMILES CC(=CC(=O)C)O[Pb]OC(=CC(=O)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lead (II) 2,4-pentanedionate
Punto de fusión 141°C to 144°C
Olor Odorless
Cantidad 50 g
Número UN UN3467
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in toluene. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 405.41
Forma física cristalino/a/s