Learn More
Plomo(II) 2,4-pentanedionato, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11423840
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11423840 10 g 10 g
11433840 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11423840 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 089858.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 15282-88-9 | C10H14O4Pb | 405.418 g/mol
Used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15282-88-9
Fórmula molecular C10H14O4Pb
Peso molecular (g/mol) 405.418
Número MDL MFCD00013499
Clave InChI UNNUWSQNTAFLDC-SYWGCQIGSA-L
Sinónimo lead ii acetylacetonate, 2,4-pentanedione lead ii derivative
PubChem CID 53393517
Nombre IUPAC bis[[(E)-4-oxopent-2-en-2-il]oxi]plomo
SMILES CC(=CC(=O)C)O[Pb]OC(=CC(=O)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lead (II) 2,4-pentanedionate
Punto de fusión 141°C to 144°C
Olor Odorless
Cantidad 10 g
Número UN UN3467
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in toluene. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 405.41
Forma física cristalino/a/s
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lead(II) 2,4-pentanedionate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional..