Learn More
Pintura sin plomo (en polvo) Material de referencia: Pb < 0.01 μg/g
Código de producto. 30309970
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 g
Código de producto. Cantidad
30309970 20 g
1 options
Código de producto. 30309970 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGPBFP20G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-04-2027
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cadmium∣Chromium∣Lead
CAS 7440-43-9, 7440-47-3, 7439-92-1
Nombres de analitos o componentes Cadmium∣Chromium∣Lead
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tipo de solución Material matricial
Elemento Multielemento
Solvent or Matrix Pintura
Industry Type Ensayos petroquímicos
Cantidad 20 g
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Lead <0.01 μg/g∣Cadmium <0.1 mg/kg∣Chromium <0.1 mg/kg