Description
El Micronova La cinta indicadora de autoclave sin plomo es una cinta de papel crepé saturado, fácil de manipular, con adhesivo de poliisopreno sintético y líneas indicadoras verdes que cambian a negras cuando se alcanzan los niveles adecuados de presión de vapor y temperatura.
- Las líneas indicadoras de tinta sin plomo no se pueden eliminar frotando
- Se adhiere por contacto y se mantiene en su sitio mediante presión del vapor
- Para uso en autoclaves de descarga por gravedad y vacío
- Las líneas impresas no se pueden borrar y no contaminarán los instrumentos
- Se elimina rápida y fácilmente
- Fácil de manejar, sin látex
- Envuelta en un núcleo de plástico de 76,2 mm (3 in) para el uso en sala limpia
- Certificaciones: Cumple con RoHS
Specifications
Specifications
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Tipo de adhesivo | Sintético |
| Color | Natural |
| Material | Papel |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Cinta indicadora para ciclos de esterilización por vapor. |
| Intervalo de temperatura (imperial) | 60 °F a 80 °F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 16 °C a 27 °C |
| Dimensiones (L x An) | 58,9 m x 25,4 mm (60 yd x 1 in) |
| Longitud (imperial) | 60 yd |
| Show More |