Learn More
Micronova™ Cinta para autoclave para salas limpias sin plomo
BIOPHARMA
Código de producto. 16504522 Tienda Micronova Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (imperial):
1 in
2 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (imperial) unitSize
16504522 2 in cada uno
16594512 1 in cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16504522 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor AUTOPC2PK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.30€
    42.79€ / paquete de 1
    Ahorro 0.51€
    1% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Esta cinta indicadora para autoclave sin plomo es un método probado para confirmar positivamente la finalización del ciclo de esterilización tanto en autoclave de descarga por gravedad como de vacío.
El Micronova La cinta indicadora de autoclave sin plomo es una cinta de papel crepé saturado, fácil de manipular, con adhesivo de poliisopreno sintético y líneas indicadoras verdes que cambian a negras cuando se alcanzan los niveles adecuados de presión de vapor y temperatura.
  • Las líneas indicadoras de tinta sin plomo no se pueden eliminar frotando
  • Se adhiere por contacto y se mantiene en su sitio mediante presión del vapor
  • Para uso en autoclaves de descarga por gravedad y vacío
  • Las líneas impresas no se pueden borrar y no contaminarán los instrumentos
  • Se elimina rápida y fácilmente
  • Fácil de manejar, sin látex
  • Envuelta en un núcleo de plástico de 76,2 mm (3 in) para el uso en sala limpia
  • Certificaciones: Cumple con RoHS
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Tipo de adhesivo Sintético
Color Natural
Material Papel
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Cinta indicadora para ciclos de esterilización por vapor.
Intervalo de temperatura (imperial) 60 °F a 80 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 16 °C a 27 °C
Dimensiones (L x An) 58,9 m x 50,8 mm (60 yd x 2 in)
Longitud (imperial) 60 yd
Longitud (métrico) 58,9 m
Anchura (imperial) 2 in
Anchura (métrico) 50,8 mm