Learn More
Lámina de plomo, 0,76 mm de grosor, 99,8 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15456645
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
15 x 15 cm
30 x 30 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15456645 30 x 30 cm cada uno
15466645 15 x 15 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15456645 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044961.RF
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    96.90€
    87.65€ / paquete de 1
    Ahorro 9.25€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Forma: Aprox. 208 g/15 x 15 cm
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7439-92-1
Fórmula molecular Pb
Peso molecular (g/mol) 207.20
Número MDL MFCD00134050
Clave InChI WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant
PubChem CID 5352425
ChEBI CHEBI:27889
Nombre IUPAC plomo
SMILES [Pb]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lead
Color Gris
Aspecto Gray foil
Cantidad 30 x 30 cm
Olor Odorless
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.8% (Metals basis)
Formulario Lámina, 0,76 mm de grosor
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Lead foil
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción lactancia o a través de ella
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
  • H362-Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.