Learn More
Lead citrate, trihydrate, 96%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10157420 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
100 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10157420 100 g Glass bottle 100 GR
1 options
Código de producto. 10157420 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 413061000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6107-83-1
Fórmula molecular C12H16O17Pb3
Peso molecular (g/mol) 1053.843
Número MDL MFCD00150456
Clave InChI GMPMGSCJCDAUMP-UHFFFAOYSA-H
Sinónimo lead ii citrate trihydrate, acmc-20akng, citric acid lead ii salt trihydrate, tris ? 2-lead 2+ dicitrate trihydrate, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate; lead 2+ ; trihydrate, 1,2,3-propanetricarboxylicacid, 2-hydroxy-, lead 2+ salt, hydrate 2:3:3
PubChem CID 2735068
Nombre IUPAC 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate;lead(2+);trihydrate
SMILES C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.O.[Pb+2].[Pb+2].[Pb+2]
Specifications
Nombre del producto químico o material Lead citrate, trihydrate
Nombre de nota 96%
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96%
Envase Glass bottle
Fórmula lineal (HOC(COO-)(CH2COO-)2)2Pb3·3H2O
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 1053.85
Porcentaje de pureza ≥95%
Forma física Powder
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Lead citrate, trihydrate
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Hazard Statement
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.